Drucken

Natriumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


MQ300

1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
1.06537.0500EA 53.3 EUR
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
Natriumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 308
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR