Drucken

Wasserstoffperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ300

1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
1.07209.0250EA 33.04 EUR
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
Wasserstoffperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25.7 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO
Synonyms Perhydrol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR