Drucken

L(-)-Prolin, Millipore®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
1.07434.0010EA 38.4 EUR
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
L(-)-Prolin, Millipore®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR