Drucken
Zinn, Supelco®
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ200
1.07807.0250
1.07807.0250EA 137 EUR
1.07807.0250
Zinn, Supelco®
Zinn
Formel: Sn
MW: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Melting Pt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)