Kaliumhydroxid 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
MQ100
1.09918.0001
1.09918.0001EA
35.6
EUR
1.09918.0001
Kaliumhydroxid 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH MW: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 Melting Pt: 360 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.58 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |