Drucken
Visuelles Farbkit, Alkalinität, MQuant®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.11109.0001
1.11109.0001EA 78.2 EUR
1.11109.0001
Visuelles Farbkit, Alkalinität, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Ergebnis in zwei Minuten
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Portabel
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment umfasst sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit ihrem breiten Spektrum an verfügbaren Testparametern sind diese Schnelltests die Methode der Wahl für Aquarien, Fischzucht, Gewässerökologie, Umwelt-, Kühl- und Kesselwasseranalyse.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.