Äpfelsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.16128.0001
1.16128.0001EA
130
EUR
1.16128.0001
Äpfelsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
- Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
- Barcode Kallibrierung
- Niedrige Analyse-Kosten
- Umweltfreundlich