Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.70314.0100
1.70314.0100EA
106.72
EUR
1.70314.0100
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Kupfer-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST