Drucken
Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in verd. Salpetersäure (aus Y(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.70368.0100
1.70368.0100EA 117.6 EUR
1.70368.0100
Yttrium-Standardlösung, 1000 mg/L Y in verd. Salpetersäure (aus Y(NO3)3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Yttrium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST