Drucken
Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 7%iger Salzsäure (aus ZrCl₄) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.70370.0100
1.70370.0100EA 274 EUR
1.70370.0100
Zirkonium-Standardlösung, 1000 mg/L Zr in 7%iger Salzsäure (aus ZrCl₄) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST