Drucken
Phosphor-Standardlösung, 10000 mg/L P in Wasser (aus H3PO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.70383.0100
1.70383.0100EA 330 EUR
1.70383.0100
Phosphor-Standardlösung, 10000 mg/L P in Wasser (aus H3PO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST