Drucken
Vanadium-Standardlösung, 10000 mg/L V in 15%iger Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.70388.0100
1.70388.0100EA 349 EUR
1.70388.0100
Vanadium-Standardlösung, 10000 mg/L V in 15%iger Salpetersäure (aus (NH4)VO3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Vanadium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST