Quecksilber ≥99,9998% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
10242.TD
10242.TDEA
152
EUR
10242.TD
Quecksilber ≥99,9998% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Mercury
Purity: 99.9998%
CAS No.: 7439-97-6
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 2809
MDL No.: MFCD00011035
Formel:
Hg MW: 200.59 g/mol Siedepunkt: 356.5 Melting Pt: –39 °C Dichte: 13.54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011035 CAS-Nummer: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8 III Merck Index: 13,05925 |