Drucken
Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF
Lieferant: Cytiva
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
10600030
10600030.EA 629 EUR
10600030.
Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF
Transfer-Membranen
Amersham™ Hybond™ SEQ 0.2 PVDF ist eine hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm, die speziell für die Proteinsequenzierung ausgelegt ist. Die kleine Porengröße der Membran minimiert den Probendurchlass ohne Bindung und erhöht die Proteinbindung in einem großen Bereich von Molekulargewichten.
  • Effiziente Bindung der Proteine beim Transfer mit minimalem Probenverlust
  • Hohe Proteinretention auch nach intensiven Waschschritten
  • 0,2 μm Porengröße für größere Oberfläche und somit bessere Bindung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • Protein-Bindungskapazität von über 200 μg/cm² zur einfachen Signaldetektion
  • Erhältlich in gängigen vorgeschnittenen Größen
  • Chemikalienbeständigkeit für N-terminale Sequenzierung