Titan(IV)oxid 99,995 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
10897.09
10897.18
10897.30
10897.09EA
105
EUR
10897.09
10897.18
10897.30
Titan(IV)oxid 99,995 Metals basis, Puratronic®
Titan(IV)oxid
Purity: 99.995%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formel:
TiO₂ MW: 79.88 g/mol Siedepunkt: 2500…3000 °C Melting Pt: 1830…1850 °C Dichte: 4.26 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 14,9472 |