Drucken

Kupfer 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

10975.BW 10975.BZ 10975.CC
10975.BWEA 139 EUR
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
Kupfer 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Copper

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈28.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965

Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR