Drucken
VWR®, Autoklavierbare Reinraum-Schutzbrille
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
111-0614EA 40.8 EUR
111-0614
VWR®, Autoklavierbare Reinraum-Schutzbrille
Vollsichtbrillen
Leichte Reinraum-Schutzbrille.
  • Weiches, thermoplastisches Gestell mit gehärteten Polycarbonatgläsern
  • Riemen mit Polypropylen-Verschluss
  • Indirekte Belüftung von der Unterseite
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 4.
Zertifizierungen: EN 166:2001; Optische Klasse 1.
Verpackung: Verpackt in einem gemäß NEBB zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10). Ein Stück pro PE-Beutel.