Drucken
Kapselgehörschützer, Peltor™ X Serie
Lieferant: 3M
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 77.9 EUR
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Kapselgehörschützer, Peltor™ X Serie
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Die Gehörschützer kombinieren ausgezeichneten Schutz mit höchstem Komfort. Sie sind als Ausführung mit Kopfbügel oder mit Helmbefestigung erhältlich und bieten eine breite Palette an Dämpfungsniveaus für verschiedenste Einsatzbereiche in der Industrie.
  • Weiche große Kissen reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern Komfort und Tragbarkeit
  • Schmale Ausführung, Doppelschalendesign
  • Kapseln bieten viel Platz für das Ohr, Feuchtigkeits- und Wärmebildung wird reduziert
  • Elektrisch isolierter Draht-Kopfbügel
  • Farblich codierte Kapseln: Grad der Geräuschdämpfung ist leicht erkennbar
X1: Besonders schlanker Kapselgehörschützer für weniger geräuschbelastete Umgebungen
X2: Leichter Kapselgehörschützer für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Lärmbelastung
X3: Kapselgehörschützer mit hohem Schutz für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung
X4: Hoher Schutz ohne große, klobige Kapseln; neu entwickelte Dämmkissen und ein innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen sorgen für optimale Dämpfung bei geringem Gewicht und kompakter Bauweise
X5: Für Umgebungen mit sehr hoher Lärmbelastung, hohe Dämpfung, Doppelbügeldesign minimiert Wärmestau bei optimaler Passform und Balance
Anwendungsbereiche:
X1A / X1P3: Rasenmähen, Bohrarbeiten
X2A / X2P3: Bauwesen, Fertigungsindustrie
X3A / X3P3: Forstwirtschaft, Industrie, Flughäfen, Technik
X4A / X4P3: Industrie
X5A / X5P3: Bergbau, Steinbrüche, Papierherstellung, Gasturbinen
Zubehörinformationen: Hygiene-Kits enthalten Ersatz-Dichtungsringe und Schalldämpferpolster, die in wenigen einfachen Schritten ausgetauscht werden können. Das Kit verlängert die Lebensdauer des Gehörschutzes und gewährleistet Funktionsfähigkeit und Hygiene.