Drucken
VWR®, Schutzbrillen, Budapest
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
111-1847EA 11.1 EUR
111-1847
VWR®, Schutzbrillen, Budapest
Schutzbrillen
Umschließende Schutzbrille, die Mode, Passform und Funktion vereint. Einteilige PC-Linse und ein leichtes, rahmenloses Design sorgen den ganzen Tag lang für eine bequeme individuelle Passform.
  • Leichtes, rahmenloses Design gewährleistet einen bequemen Sitz für lange Tragezeiten
  • Weicher Nasenbügel für zusätzlichen Komfort
  • Integrierter Seitenschutz
  • Pantoskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Einstellbare Bügellänge zur optimalen Anpassung an die jeweilige Gesichtsform
Zertifizierungen: Gemäß EN 166, EN 170; VW®R EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)