Drucken
Kapselgehörschützer, uvex K1H
Lieferant: UVEX
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2600.201
111-2270EA 33.5 EUR
111-2270
Kapselgehörschützer, uvex K1H
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dieser Gehörschutz zur Helmbefestigung ist geeignet für Umgebungen mit niedrigem Geräuschpegel (27 dB). Er kann an den folgenden uvex Schutzhelmen angebracht werden: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing und uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination mit Schutzhelmen und Visieren sind auf Anfrage erhältlich).
  • Weiche Ohrpolster passen sich an die individuelle Kopfform an und sorgen für optimalen Tragekomfort
  • Leicht einstellbare Längenanpassung für einen perfekten Sitz
  • Um 360° drehbar für Halte- und Auflageposition
  • Hervorragend mit Visier und Helm kombinierbar, sodass der Kopf rundum optimal geschützt ist
SNR: 27 dB
Gewicht: 210 g
Zertifizierungen: EN 352-1