Moderne Materialien und Fertigungstechnologien ermöglichen bei dieser Brille die Gestaltung eines Rahmens, der eine reduzierte Größe und hohe mechanische Festigkeit in sich vereint.
- TPU-Schicht ist dauerhaft am Rahmen befestigt, um eine perfekte individuelle Passform zu gewährleisten; leicht zu reinigen
- Geringes Gewicht ermöglicht es dem Träger, über längere Zeit problemlos zu arbeiten
- Flexible, weiche Komponenten passen sich perfekt dem Gesicht an und sorgen so für eine ideale Passform
- Praktischer Clip zum Entfernen des Kopfbandes vor der Reinigung
Empfohlen gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und mechanische Risiken. Besonders geeignet für die Kombination mit Atemschutzmasken und Anstoßkappen.
Uvex supravision extreme Beschichtung:
- Dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht
- Extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich
Gewicht: 46 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170