Drucken
Wiederverwendbarer Atemschutzfilterhalter, Secure Click™
Lieferant: 3M
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
D701
111-2566EA 46.9 EUR
111-2566
Wiederverwendbarer Atemschutzfilterhalter, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Wird verwendet, um 3M Secure Click™-Partikelfilter D7N11 oder D7P71 in Position auf Kartuschen der Serie Secure Click™ D8000 zu halten.
  • Komponente funktioniert mit Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800 und Kartuschen der Serie Secure Click™ D8000
  • Weitere Informationen finden Sie in der „Bedienungsanleitung“ des D7N11- oder D7P71-Filters
Der Filter funktioniert mit Atemschutzmasken der Serie 3M Secure Click™ 800. Das Verbindungssystem funktioniert wie ein Sicherheitsgurt. Richten Sie einfach die Anschlüsse aus und drücken Sie, bis ein hörbares Klicken zu hören ist. Der Filter ist für den Einsatz in Umgebungen mit festen und flüssigen Partikeln geeignet.