Drucken
Schutzbrillen, uvex i-guard+ planet
Lieferant: UVEX
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
9143.297
112-6183EA 33.5 EUR
112-6183
Schutzbrillen, uvex i-guard+ planet
Vollsichtbrillen
Diese metallfreie, vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie ermöglicht eine flexible Auswahl für viele Anwendungen.
  • Großes, flaches Linsendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • Nachhaltig hergestellt aus recycelten und biobasierten Materialien
  • Individuell anpassbares Kopfband für perfekten Sitz und sicheren Halt
Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie mit dauerhaft beschlagfreien und kratzfesten Eigenschaften. x-tended sideshield bietet einen zusätzlichen Seitenschutz. Weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst für optimalen Schutz und Komfort schützt auch vor Flüssigkeiten und grobem Staub (Kennzeichnung 3 und 4).
Rahmenfarbe: Anthrazit
Kopfbandfarbe: Anthrazit, türkis
Zertifizierungen: Gemäß EN 166, EN 170; EN 166 3 4 B CE (Rahmen); W 2C-1,2 W 1 B KN CE (Glas)