Drucken
Karminsäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
11298-25MG
11298-25MGEA 165 EUR
11298-25MG
Karminsäure, Supelco®
Karminsäure
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MDL Number: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db47fc59d85298af14cae22fec0a8e3a5785b6dd&vid=db47fc59d85298af14cae22fec0a8e3a5785b6dd&prid=web&clid=SAPDAM