Drucken
VWR® FFP2, Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
113-0645EA 45.7 EUR
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Einweg-Atemschutzmasken mit Partikelfilter
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Masken schützen vor Partikeln, Staub und Aerosolen. Gegen nicht-toxische bis gering toxische feste und flüssige Aerosole.
  • Ausatemventil mit dem exklusiven „Schmetterlingsystem“ zum Öffnen und Schließen
  • Extraleicht
  • Latex- und PVC-frei
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009
Achtung! Bitte beachten: * Einheitsgröße