Drucken
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Neil
Lieferant: ELTEN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
768781/42
114-7244EA 0 EUR
114-7244
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Neil
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel mit hydrophobiertem, wasserfestem Nubukleder-Obermaterial, integrierten reflektierenden Materialien, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschfesten Zweidichten-TPU-/PU-Sohle.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • TPU-Überkappe zum Schutz des Oberleders
  • Integrierte Fersenschlaufe
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3.