Drucken
Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal
Lieferant: CONTEC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 97.1 EUR
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester no-run knit.
  • Good solvent sorbency, abrasion and chemical resistance
  • Extremely low in particles and fibres
  • Laser cutting seals fibres for non abrasive edges
Suitable for use in Class 1, ISO 3, M1.5 cleanrooms
Farbe: Weiß.