Drucken
PURELL® Advanced Hygienisches Handdesinfektionsmittel Nachfüllung
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2156-08 5476-02-EEU 1903-02-EEU00 8803-03-EEU00
115-3457EA 198 EUR
115-3457 115-0553 115-2956 GOJO8803-03-EEU00
PURELL® Advanced Hygienisches Handdesinfektionsmittel Nachfüllung
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Ein hygienisches Händedesinfektionsmittel, ohne Abspülen und fühlt sich angenehm an. Klinisch erwiesene Erhaltung der Hautgesundheit.
  • Mit hautpflegenden Inhaltsstoffen angereichert, um Feuchtigkeit in der Haut zu halten und das Hautgefühl zu verbessern
  • Tötet 99,99% der häufigsten gesundheitsschädlichen Keime ab
  • Rezeptur mit 70% Alkohol zur häufigen Verwendung im Krankenhaus
  • Entnehmbare Pumpe zum einfachen Recyceln
  • CLEAN SEALED™ Nachfüllpackungen verhindern Kontaminationen
  • Halal-zertifiziert
Anwendung auf leicht verschmutzten Händen in Verbindung mit einem Handhygieneprogramm empfohlen.
GOJO SMART-FLEX™-Flaschen bestehen aus langlebigem, recycelbarem PET-Material, das für kristallene Klarheit sorgt und gleichzeitig 30% weniger Material verbraucht als starres HDPE-Material. Controlled collapse-Technologie Flaschen behalten beim Entleeren Ihre Form.
Zertifizierungen: Bakterizid gemäß EN 1500 (Handdesinfektionsmittel). Gemäß EN 12791 (chirurgische Handdesinfektion), EN 1276 und EN 13727, viruzid gemäß EN 14476, fungizid und levurozid gemäß EN 13624 und EN 1650, mykobakterizid gemäß EN 14348. Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet: BS EN 4120:2007.
Bestellinformation: Einige dieser Nachfüllungen sind Teil des kostenlosen Spenderprogramms von GOJO. Um einen KOSTENLOSEN manuellen Spender zu erhalten, müssen Sie mindestens eine Nachfüllung kaufen. Die für dieses Angebot verfügbaren manuellen Spender sind PURELL® ADX-12™- und PURELL® ES4-Seife sowie Händedesinfektionsmittel. Um einen kostenlosen berührungslosen Spender zu erhalten, müssen Sie eine Schachtel bestehend aus zwei Nachfüllpackungen für eine PURELL® TFX™ weiß und zwei Schachteln mit jeweils zwei Nachfüllpackungen für eine PURELL® TFX™-metallic, PURELL® ES6-Seife und Händedesinfektionsmittel oder eine PURELL® ES8 Seife und Händedesinfektionsmittel kaufen.