Drucken
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Zeta™
Lieferant: CONTEC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AMZE0001 AMZE0002
115-0610EA 37 EUR
115-0610 115-0611
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Zeta™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Gesteppte Wischtücher aus thermisch verfestigtem Polypropylen-Vlies und Cellulose. Zwei Schichten aus Polypropylen umschließen den Kern aus Cellulose, wodurch das Material hochgradig saugfähig ist und einen hohen Reinheitsgrad aufweist.
  • Der zwischen zwei Schichten aus Meltblown-Polypropylen eingeschlossene Zellulosekern ist äußerst saugfähig
  • Sehr säurebeständig
  • Dreilagige, gesteppte Struktur ermöglicht eine Trennung nach Beschaffenheit
Zeta™ eignet sich hervorragend für die Verwendung bei verschütteten Säuren und Lösungsmitteln und somit für die Auskleidung von Schalen und für andere Anwendungen im Laborbereich.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Die Wischtücher sind zum Schutz des Produkts doppelt verpackt.
Achtung! Bitte beachten: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.