Drucken
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-SI
Lieferant: CONTEC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PS-SI
115-0911EA 1360 EUR
115-0911
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-SI
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese strapazierfähigen Wischtücher bestehen zu 100% aus Polyester-Vlies und sind wasserstrahlverfestigt. Dies sorgt für extrem weiche, saubere und starke Tücher, mit einem sehr geringen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen.
  • Lösungsmischung aus 10% 2-Propanol und 90% deionisiertem Wasser kombiniert Reinigungswirkung mit Sicherheit
  • Die Lösung in Halbleiterqualität ist mit 0,2 µm gefiltert und erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle
  • Geringe IPA-Konzentration für mehr Sicherheit in der Halbleiterherstellung
  • Erhältlich in leicht zu bedienenden, wiederverschließbaren Beuteln
Entwickelt für die Halbleiterindustrie.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.