Drucken
Cleaning wipe, microfiber
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
K-1561
115-2151EA 27.8 EUR
115-2151
Cleaning wipe, microfiber
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für sensible Anwendungen
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
  • For cleaning without detergents
  • Can be used either wet or dry
  • Washable up to 90 °C
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904