Drucken
Flüssigseifen, Baktolin® sensitive
Lieferant: BODE CHEMIE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
981333 981334 981335
115-2434EA 3.8 EUR
115-2434 115-2435 115-2436
Flüssigseifen, Baktolin® sensitive
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Baktolin® sensitive ist eine hochwertige Waschlotion für Hände und Haut. Sie eignet sich ideal zur Händereinigung vor der chirurgischen und nach der hygienischen Händedesinfektion. Die pflegenden Bestandteile machen Baktolin® sensitive besonders für strapazierte und empfindliche Haut empfehlenswert (beispielsweise für Patienten und Personal in Kliniken und Arztpraxen, in Pflegeeinrichtungen oder in Laboratorien und Großküchen).
  • Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
  • Sehr gute Verträglichkeit bei gleichzeitiger Anwendung mit alkoholischen Hände-Desinfektionsmitteln
  • Bisabolol lindert Hautirritationen und Entzündungen
  • Urea pflegt die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
  • Hautneutraler pH-Wert 5,5
  • Alkali- und seifenfrei, ohne Pigmente und Farbstoffe, dezent parfumiert
Achtung! Bitte beachten: * Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904