Drucken
Mopphalter, EasyReach™
Lieferant: CONTEC
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2644 MEQT0001 2665LF 2685LF MEQT0021 MEQT0022 MEQT0002SZ 2685P PSME0001-BPR
129-0204EA 409 EUR
129-0204 129-0574 CONT2665LF CONT2685LF 129-1655 129-1656 129-2470 CONT2685P 115-2814
Mopphalter, EasyReach™
Mopps
EasyReach™ wird für die wirksame Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Trennungsgeräten wie Isolatoren, Restricted Access Barrier Systemen (RABS), Werkbankluftabzügen, Biosicherheitsschränken, Handschuhboxen, Inkubatoren und Reinlufthauben empfohlen.
  • Ein speziell entwickelter Streifen auf dem Reinigungspad ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen auf dem Rahmen, sogar mit behandschuhten Händen
  • Einteiliges Edelstahlstück kann einfach durch die Übertragungsluken geführt werden, erfordert keine Montage und ist wartungsfrei
  • Autoklavierbares Edelstahlwerkzeug für die Wiederverwendung in sterilen Umgebungen
  • Vielseitiger, um 360° drehbarer Schwenkkopf mit geringem Profil garantiert, dass selbst die unzugänglichsten Stellen schnell und leicht erreicht werden können
  • Alle Teile sind chemikalienbeständig, wodurch das Risiko einer Kontamination durch Zersetzung minimiert wird
EasyReach™ Reinigungspads:
Vorgesättigte EasyReach Reinigungspads machen 70%-iges IPA-Spray überflüssig, minimieren die Übertragung von Stoffen und vereinfachen den Reinigungsprozess.
Die fest sitzenden, wattierten Polyesterpads stellen eine wirksame und gleichmäßige Verteilung auf der Oberfläche sicher, verringern die Anzahl aktiver und inaktiver Kontaminationsstoffe und garantieren eine maximale Entfernung von Rückständen.
Doppelt verpackte, gewaschene, als steril validierte Einwegpads garantieren, dass der betroffene Bereich keiner zusätzlichen Keimbelastung ausgesetzt ist.
Die Packungsgrößen sind für einzelne Sitzungen optimiert, wodurch Müll vermieden wird.