Drucken
Augenspülampullen- und Pflasterspender, QuickFix & Rinse
Lieferant: PLUM HUDSIKKERHED
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4631
118-0477EA 29 EUR
118-0477
Augenspülampullen- und Pflasterspender, QuickFix & Rinse
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Dieser montierbare Spender enthält 45 elastische Pflaster und 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die elastischen Pflaster passen sich den Bewegungen der Haut an und sind dadurch angenehm zu tragen. Die Augenspülampullen eignen sich zum Ausspülen von kleinen Irritationen aus dem Auge.
  • Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
  • Pflaster entpacken und Ampullen öffnen sich beim Herausziehen bzw. Herausdrehen selbständig
  • Spender ist mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllbar
  • Einhändig bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar
B×T×H: 230×32×135 mm
Pflastergröße: 72×25 mm