Drucken
Augenspülflaschen, Barikos KS
Lieferant: BARTELS RIEGER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
954004 154808 154812 154809 954005
118-1912EA 19.2 EUR
118-1912 118-1917 118-1918 118-1919 118-1922
Augenspülflaschen, Barikos KS
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Als Erste Hilfe bei typischen Augenverätzungen im Labor. Sehr wirksam und einfach zu handhaben. Der breite fächerförmige Sprühstrahl sorgt für eine schonende Augenspülung.
  • Auch bei liegenden Personen einsetzbar
  • Gefüllt mit gammasterilisiertem Wasser
  • Im versiegelten Zustand wartungsfrei und mindestens 2 Jahre haltbar