IQ/OQ/PQ-Kit für die Ionenchromatographie, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: SUPELCOGesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
IQ/OQ/PQ-Kit für die Qualifizierung von Ionenchromatographie-Systemen. Geeignet für die Überprüfung von Linearität, Repetierbarkeit und Verschleppung.
Zertifizierungen: Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 (ISO 17034) produziert und zertifiziert.
Verpackung: Enthält sechs zertifizierte Bromid-Standardlösungen (5, 10, 20, 50, 100 und 1000 mg/kg; je 100 ml). Die genauen Gehalte, Rückverfolgbarkeit und Unsicherheit sind im detaillierten Zertifikat ausgewiesen.