Drucken
VWR®, Gleitverschlussbeutel
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
129-1198EA 149 EUR
129-1198 129-1199 129-1200 129-1201 129-1202 129-1203
VWR®, Gleitverschlussbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
VWR® Gleitverschlussbeutel, aus LDPE, transparent, mit blauem Schiebeverschluss. Zur Verpackung und Aufbewahrung von Waren.
  • Einsetzbar von −10 bis +65 °C
  • Ohne tierische Inhaltsstoffe
Zertifizierungen: Hergestellt nach ISO-Norm 9001:2015.
Verpackung: 50 Stk./Außenbeutel, 10 Außenbeutel/Karton.