Drucken
Elastische BHD-Überzüge Zur Dampfsterilisation, Rechteckige Form Mit Dampfindikator
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
BHDSHEET2440E
129-2813EA 2040 EUR
129-2813
Elastische BHD-Überzüge Zur Dampfsterilisation, Rechteckige Form Mit Dampfindikator
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für die Sterilisation. Lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Keimen und Partikeln zu verhindern. Lassen Sie sie an Ort und Stelle, während die restlichen Einrichtungsarbeiten durchgeführt werden.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Individuell in Polybeutel verpackt
  • Vereinfacht die Konformität zum SOPs in Bezug auf Einwickeln
  • Dampfsterilisationsindikator -
More Product Information
Order Now
[{"stiboOrderingTable":"<!--Specifications Tab-->\r\n\t\t\t\t<h2>TECHNISCHE DATEN</h2>\r\n\t\t\t\t <div id="stiboSpecGrid">\r\n\t\t\t\t\t<table id="stiboSpecGridTable" width="100%" class="productGrid">\r\n\t\t\t\t\t\t<caption class="caption">\r\n\t\t\t\t\t\t</caption>\r\n\t\t\t\t\t\t<tbody>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<th></th>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t</tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<tr class="productGrid">\t\r\n\t\t\t<td class="productGrid bld" colspan="1">Environmentally Preferable</td>\r\n\t\t\t<td class="productGrid bld" colspan="1"></td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t<style type="text/css">\r\n \t.stibospecprodgrid {\r\n \t\t\tdisplay:block;\r\n \t\t\toverflow-x:auto;\r\n \t\t\t}\t\r\n</style>\r\n\r\n<script type="text/javascript">\r\n\r\n\t$(document).ready(function() {\r\n\t\tif (numCol("#stiboSpecGridTable") > 4){\r\n\t\t\t$('#stiboSpecGrid').addClass('stibospecprodgrid');\r\n\t\t}\t\t\r\n\t});\r\n\t\r\n\tfunction numCol(table) {\r\n\t var maxColNum = 0;\r\n\t var i=0;\r\n\t var trs = $(table).find("tr");\r\n\t for ( i=0; i<trs.length; i++ ) {\r\n\t maxColNum = Math.max(maxColNum, getColForTr(trs[i]));\r\n\t }\r\n\r\n\t return maxColNum;\r\n\t}\r\n\tfunction getColForTr(tr) {\r\n\r\n\t var tds = $(tr).find("td");\r\n\r\n\t var numCols = 0;\r\n\r\n\t var i=1;\r\n\t for ( i=1; i<tds.length; i++ ) {\r\n\t var span = $(tds[i]).attr("colspan");\r\n\r\n\t if ( span )\r\n\t numCols += parseInt(span);\r\n\t else {\r\n\t numCols++;\r\n\t }\r\n\t }\r\n\t return numCols;\r\n\t}\r\n</script>\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n</tbody>\r\n\t\t\t\t\t</table>\r\n\t\t\t\t\t</div>"}]