Drucken
Calciumchlorid Dihydrat 99,0-105,0%, körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1332-05EA 340.55 EUR
1332-05 1332-01 1332-07
Calciumchlorid Dihydrat 99,0-105,0%, körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 176
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) 74.0 - 78.0 %
Assay (CaCl₂·2H₂O) 99.0 - 105.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 8.5
Oxidizing Substances (as NO₃) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs