Drucken
Entsorgungsschrank
Lieferant: Palbam
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
GDC-8040 GDC-FRAME GDC8040-FRAME
134-0486EA 2650 EUR
134-0486 134-0487 PALBGDC8040-FRAME
Entsorgungsschrank
Behälter Abfallbehälter
Dieser Entsorgungsschrank kann als eigenständige Einheit oder in Kombination mit der Spendereinheit (Verbindungsrahmen erforderlich) verwendet werden.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304 mit einem elektropolierten Finish
  • Zwei Entsorgungsöffnungen, zwei Türen und Nivellierfüße
  • Muss nicht an der Wand montiert werden
Kann in Reinräumen und kritischen Umgebungen verwendet werden.
Zertifizierungen: ISO-zertifiziert.
Lieferumfang: In der Regel für den direkten Versand vom Lieferanten ab Lager verfügbar. Lieferung mit zwei großen Kunststoffbehältern.