Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
13817.AD
13817.AE
13817.AP
13817.ADEA
104
EUR
13817.AD
13817.AE
13817.AP
Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rhenium-Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST