Drucken
Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
13835.AD 13835.AE 13835.AP
13835.ADEA 52.9 EUR
13835.AD 13835.AE 13835.AP
Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST