Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
13870.AD
13870.AE
13870.AP
13870.ADEA
51.1
EUR
13870.AD
13870.AE
13870.AP
Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lanthan-Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST