Drucken
Trittleiter mit Rollen
Lieferant: Palbam
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2-STLD 1-STLD 3-STLD 4-STLD
139-0030EA 2980 EUR
139-0030 139-0029 139-0031 PALB4-STLD
Trittleiter mit Rollen
Leitern und Tritthocker
Mobile Trittleiter aus Edelstahl mit ummantelten Lenkrollen. Wird die erste Stufe belastet, versenken sich die Rollen und die becherförmigen Ummantelungen mit reinraum-geeignetem Nylon-Schutz liegen als Füße fest auf dem Boden auf, wodurch eine sichere Benutzung der Leiter gewährleistet ist.
  • Alle Leitern können einfach von einer einzigen Person bewegt werden
  • Ideal für Anwendungen, bei denen ein häufiger Ortswechsel erforderlich ist
Höhe der obersten Stufe vom Boden bei Belastung:
Trittleiter mit 1 Stufe - 201 mm
Trittleiter mit 2 Stufen - 520 mm
Trittleiter mit 3 Stufen - 609 mm
Trittleiter mit 4 Stufen - 782 mm
Lieferumfang: In der Regel ab Lager lieferbar für den Direktversand vom Lieferanten.