Drucken
Drucker für Glas
Lieferant: MIELE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
7951400
141-0616EA 1066 EUR
141-0616
Drucker für Glas
Drucker Document Printers
Der Drucker PRT 100 kann über das RS232-Modul (inklusive bei 141-0413 und 141-0616) an Reinigungs- und Desinfektionsautomaten angeschlossen werden. Er stellt damit eine ideale, kostengünstige Lösung für kleine Installationen ohne PC oder für Einstiegs-Prozessprotokoll-Software-Pakete dar.