Drucken
VWR®, Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
114426
129-0451EA 49.1 EUR
129-0451 141-1395
VWR®, Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem
Mopps
Das VWR® Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem bietet eine umfassende Reinigungslösung für Böden, Wände und Decken. Dieses System erfordert keine spezielle Schulung, da es in der Verwendung sehr einfach und flexibel ist.
  • Kostengünstig: Mit einem Mopp kann eine Fläche von 25 m² gereinigt werden
  • Ergonomisch und benutzerfreundlich
  • Je nach Anforderung kann der Mopprahmen in den Flachauswringer eingeführt werden, um die Feuchtigkeit des Mopps anzupassen: Nass zur Desinfektion bzw. feucht zur Reinigung
Das VWR® Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem besteht aus:
More Product Information