Drucken
Silber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ag in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
14199.18
14199.18EA 103 EUR
14199.18
Silber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ag in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003397