Drucken

Lanthan-Standardlösung, 10000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

14429.AP 14429.AD 14429.AE
14429.APEA 323 EUR
14429.AP 14429.AD 14429.AE
Lanthan-Standardlösung, 10000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards

Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066


Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR