Drucken

Schwefel-Standardlösung, 10000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 93 EUR
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Schwefel-Standardlösung, 10000 mg/L S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards

Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316


Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR