Bismarckbraun R für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
15000-100G
15000-100GEA
0
EUR
15000-100G
Bismarckbraun R für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Bismarckbraun R
Bismarck Brown R has been used as an adsorbate and is used in dye decoloration experiment.
Formel:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl MW: 461.39 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036386 CAS-Nummer: 5421-66-9 EINECS: 226-541-4 |